Learn More
Gilson™ Accessoires voor PIPETMAN™ compleet pipetteersysteem - reagensreservoirs
Ideaal voor dosering van reagens met meerkanaalspipetten. Gilson™ Accessory for PIPETMAN™ compleet pipetteersysteem - de unieke vorm van reagensreservoirs zorgt voor een efficiënte en bijna volledige monstername.
Specificatie
Kleur White
Voor gebruik met All Pipettes with Tips Mounted
Materiaal Polystyrene
Voor gebruik met (apparatuur) PIPETMAN™ Complete Pipetting System
Aantal 100 Pk.
Meer specificaties weergeven
Beschrijving
Beschrijving
  • Zijkanten in een hoek en V-vormige bodems
  • Afgiettuiten op alle hoeken
  • Maatstrepen aan binnenwanden op de helft van volume
  • Gesteriliseerd met gammastraling en afzonderlijk verpakt
Specificatie
Specificatie
White
Polystyrene
100 Pk.
All Pipettes with Tips Mounted
PIPETMAN™ Complete Pipetting System