Learn More
Germanium dioxide, 99.999%, (trace metal basis), electronic grade, Thermo Scientific Chemicals
118.59 - 1598.96
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 1310-53-8 |
---|---|
Moleculaire formule | GeO2 |
Molecular Weight (g/mol) | 104.59 |
MDL-nummer | MFCD00011030 |
InChI Key | YBMRDBCBODYGJE-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | germanium dioxide, germania, germanic acid, germanium oxide, germanium iv oxide, germanic oxide crystalline, dioxogermanium, germanic oxide, wln: ge o2 |
PubChem CID | 14796 |
IUPAC Name | dioxogermane |
SMILES | O=[Ge]=O |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10635452
|
Thermo Scientific Acros
190000100 |
10 g | Glass bottle |
118.59
10 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10198043
|
Thermo Scientific Acros
190000500 |
50 g | Glass bottle |
463.31
50 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
13498428
|
Thermo Scientific Acros
190002500 |
250 g | Glass bottle |
1598.96
250 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For ultra trace analysisChemische identificatiekenmerken
1310-53-8 | |
104.59 | |
YBMRDBCBODYGJE-UHFFFAOYSA-N | |
14796 | |
O=[Ge]=O |
GeO2 | |
MFCD00011030 | |
germanium dioxide, germania, germanic acid, germanium oxide, germanium iv oxide, germanic oxide crystalline, dioxogermanium, germanic oxide, wln: ge o2 | |
dioxogermane |
Specificatie
Germanium dioxide | |
1310-53-8 | |
Powder | |
GeO2 | |
MFCD00011030 | |
germanium dioxide, germania, germanic acid, germanium oxide, germanium iv oxide, germanic oxide crystalline, dioxogermanium, germanic oxide, wln: ge o2 | |
YBMRDBCBODYGJE-UHFFFAOYSA-N | |
dioxogermane | |
14796 | |
99.999% | |
6.2300g/mL |
1115.0°C | |
White | |
99.999% | |
GeO2 | |
15,4443 | |
Solubility in water: 0.4%. Other solubilities: soluble in about 100 parts boiling water, soluble in acids or solutions of the fixed, alkalies | |
O=[Ge]=O | |
104.59 | |
104.59 | |
Trace Metal Basis |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
GHS P Statement
Wear protective gloves/eye protection/face protection.
Wash face,hands and any exposed skin thoroughly after handling.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF SWAL
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 215-180-8
- Germanium dioxide
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
Gevarenaanduiding
- H332-Schadelijk bij inademing.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
- P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.