Learn More
Cytiva LabMate™ PD-10 bufferreservoirs
Gebruik deze voor ontzouten met hoge winning, bufferwissel en het verwijderen van samenstellingen met laag moleculair gewicht, gevuld met Sephadex™ G-25-medium. GE Healthcare Life Sciences™ LabMate™ PD-10-bufferreservoirs bieden snelle, betaalbare prestaties.
Merk: Cytiva 18-3216-03
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
- Met PD-10-ontzoutingskolommen voor eenmalig gebruik, kunnen was- en equilibratiebuffers in één stap met zwaartekrachtstroomprotocollen worden toegepast
Specificatie
Bufferreservoir | |
10 per pak | |
Column Accesory | |
High-recovery ontzouting en bufferwissel, evenals verwijdering van samenstellingen met een lage molecuulmassa, gevuld met Sephadex G-25-medium, maakt het makkelijker en handiger om de PD-10-kolom te stabiliseren |