Learn More
Hoefer™ Trays for HE 33 Mini Submarine Unit
Accessory parts for HE 33 Mini Submarine
90.30
Specificatie
Voor gebruik met (apparatuur) | HE33 mini submarine-eenheid |
---|---|
Afmetingen (L x B) | 3.93 x 2.75 inch (10 x 7 cm) |
Lengte (Engels) | 3.93 inch |
Lengte (metrisch) | 10 cm |
Breedte (Engels) | 2.75 inch |
Beschrijving
- Running or Casting Trays
- 7 x 10 cm
Specificatie
HE33 mini submarine-eenheid | |
3.93 inch | |
2.75 inch |
3.93 x 2.75 inch (10 x 7 cm) | |
10 cm | |
7 cm |