Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Gas Tight Fixed Needle Autosampler Syringe, Cone Tip
Designed to provide improved solvent resistance, greater temperature range and increased operational smoothness.
115.00 - 224.00
Specificatie
Materiaal PTFE-tipped (Plunger)
Producttype Gastight
Soort naaldpunt Cone
Type verbinding Fixed
Meer specificaties weergeven
Producten 12
Produktcode Merk Volume (metrisch) Diameter (metrisch) binnen naald Diameter (metrisch) buiten naald Lengte (metrisch) naald Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Volume (metrisch) Diameter (metrisch) binnen naald Diameter (metrisch) buiten naald Lengte (metrisch) naald Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
13126105
Bekijk documenten
Trajan Scientific and Medical™
007862
500 mL 0.32 mm 0.63 mm 57 mm
138.00
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
13136105
Bekijk documenten
Trajan Scientific and Medical™
007864
500 μL 0.32 mm 0.63 mm 85 mm
166.00
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
13139215
Bekijk documenten
Trajan Scientific and Medical™
005862
100 μL 0.11 mm 0.63 mm 57 mm
119.60
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
13146105
Bekijk documenten
Trajan Scientific and Medical™
007866
500 μL 0.20 mm 0.47 mm 57 mm
196.00
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
13149215
Bekijk documenten
Trajan Scientific and Medical™
005864
100 μL 0.11 mm 0.63 mm 85 mm
145.00
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
13156105
Bekijk documenten
Trajan Scientific and Medical™
007868
500 μL 0.20 mm 0.47 mm 85 mm
224.00
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
13159215
Bekijk documenten
Trajan Scientific and Medical™
005866
100 μL 0.11 mm 0.47 mm 57 mm
115.00
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
13166095
Bekijk documenten
Trajan Scientific and Medical™
006862
250 μL 0.32 mm 0.63 mm 57 mm
120.00
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
13169215
Bekijk documenten
Trajan Scientific and Medical™
005868
100 μL 0.11 mm 0.47 mm 85 mm
145.00
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
13176095
Bekijk documenten
Trajan Scientific and Medical™
006864
250 μL 0.32 mm 0.63 mm 85 mm
152.00
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
13186095
Bekijk documenten
Trajan Scientific and Medical™
006866
250 μL 0.20 mm 0.47 mm 57 mm
120.00
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
13196095
Bekijk documenten
Trajan Scientific and Medical™
006868
250 μL 0.20 mm 0.47 mm 85 mm
152.00
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Beschrijving
Beschrijving
  • High quality solutions for liquid handling
  • Accurate and reproducible injections
  • Specifically designed for Thermo Scientific instruments
Specificatie
Specificatie
PTFE-tipped (Plunger)
Gastight
Cone
Fixed