Learn More
Gallium ingot, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Requires overnight shipping with cold pack
228.14 - 2253.21
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7440-55-3 |
---|---|
Moleculaire formule | Ga |
Molecular Weight (g/mol) | 69.72 |
MDL-nummer | MFCD00134045 |
InChI Key | GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | gallium, elemental, metal, unii-ch46oc8yv4, ch46oc8yv4, ingot, pellets, 6mm dia, galio, metal, packaged in poylethylene bottle, gallium, ion ga1+, atom |
PubChem CID | 5360835 |
ChEBI | CHEBI:49631 |
IUPAC Name | gallium |
SMILES | [Ga] |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11385749
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010185.14 |
25 g |
228.14
25 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
11301238
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010185.18 |
50 g | N/A | ||||||
11321238
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010185.30 |
250 g | N/A | ||||||
11311238
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010185.36 |
500 g |
2253.21
500 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
7440-55-3 | |
69.72 | |
GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N | |
5360835 | |
gallium |
Ga | |
MFCD00134045 | |
gallium, elemental, metal, unii-ch46oc8yv4, ch46oc8yv4, ingot, pellets, 6mm dia, galio, metal, packaged in poylethylene bottle, gallium, ion ga1+, atom | |
CHEBI:49631 | |
[Ga] |
Specificatie
Gallium | |
7440-55-3 | |
99.9999% (Metals basis) | |
MFCD00134045 | |
GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N | |
gallium | |
5360835 | |
Ingot |
Silver to Gray | |
Silver Gray ingot | |
Ga | |
gallium, elemental, metal, unii-ch46oc8yv4, ch46oc8yv4, ingot, pellets, 6mm dia, galio, metal, packaged in poylethylene bottle, gallium, ion ga1+, atom | |
[Ga] | |
69.72 | |
CHEBI:49631 |
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 8, Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-163-8
- Gallium
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
Gevarenaanduiding
- H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
Veiligheidsmaatregel
- P234-Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
- P390-Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.
- P406-In corrosiebestendige/ houder met corrosiebestendige binnenbekleding bewaren.