Learn More
Gallium(III) 2,4-pentanedionate, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
113.57 - 423.11
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 14405-43-7 |
---|---|
Moleculaire formule | C15H21GaO6 |
Molecular Weight (g/mol) | 367.05 |
MDL-nummer | MFCD00013492 |
InChI Key | IMMRYVXLCAMRNK-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | gallium iii acetylacetonate, gallium iii 2,4-pentanedionate |
PubChem CID | 71311502 |
IUPAC Name | (Z)-4-[[(Z)-4-oxopent-2-en-2-yl]oxy-[(E)-4-oxopent-2-en-2-yl]oxygallanyl]oxypent-3-en-2-one |
SMILES | [Ga+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11379727
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042086.06 |
5 g |
113.57
5 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11369727
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042086.14 |
25 g |
423.11
25 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
It is used in research on Ga-containing materials. Gallium oxide thin films can be created with atomic layer epitaxy (ALE) by combining gallium acetylacetonate with either water or ozone as the precursor. It can also be used for the synthesis of high purity gallium nitride nano-wires and nano-needles at low temperatures.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
14405-43-7 | |
367.05 | |
IMMRYVXLCAMRNK-UHFFFAOYSA-N | |
71311502 | |
[Ga+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O |
C15H21GaO6 | |
MFCD00013492 | |
gallium iii acetylacetonate, gallium iii 2,4-pentanedionate | |
(Z)-4-[[(Z)-4-oxopent-2-en-2-yl]oxy-[(E)-4-oxopent-2-en-2-yl]oxygallanyl]oxypent-3-en-2-one |
Specificatie
Gallium(III) 2,4-pentanedionate | |
14405-43-7 | |
(metals basis) | |
MFCD00013492 | |
Insoluble in water. | |
[Ga+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O | |
367.05 | |
367.05 | |
Odorless |
196°C to 198°C (decomposition) | |
Powder | |
C15H21GaO6 | |
gallium iii acetylacetonate, gallium iii 2,4-pentanedionate | |
IMMRYVXLCAMRNK-UHFFFAOYSA-N | |
(Z)-4-[[(Z)-4-oxopent-2-en-2-yl]oxy-[(E)-4-oxopent-2-en-2-yl]oxygallanyl]oxypent-3-en-2-one | |
71311502 | |
99.99% | |
1.42 g/mL |
Veiligheid en behandeling
P201-P202-P261-P264b-P270-P271-P280i-P281-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335-H351
missing translation for 'einecsNumber' : 238-377-0
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Gallium(III) 2,4-pentanedionate
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Kankerverwekkendheid Categorie 2
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H312-Schadelijk bij contact met de huid.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H332-Schadelijk bij inademing.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H351-Verdacht van het veroorzaken van kanker.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P332+P313-Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
- P337+P313-Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Gallium(III) 2,4-pentanedionate