Learn More
Gadolinium solution for ICP 1g/L HNO3 matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
64.00 - 139.00
Specificatie
Concentratie 1±0.02 g/L
Type Mass Spectrometry Standard
Element Gd
Solvent or Matrix HNO3
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
12903414
BIOPHARMA
Bekijk documenten
Fisher Chemical
S 021 100
100 mL Bottle
64.00
12913414
BIOPHARMA
Bekijk documenten
Fisher Chemical
S 021 250
250 mL Bottle
96.00
12923414
BIOPHARMA
Bekijk documenten
Fisher Chemical
S 021 500
500 mL Bottle
139.00
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Specificatie
1±0.02 g/L
Mass Spectrometry Standard
Gd
HNO3
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
H225; H304; H315; H336; H410
P210; P233; P240; P241; P261; P264; P271; P273; P280; P301+P310; P302+P352; P303+P361+P353; P304+P340; P312; P321; P331; P332+P313; P370+P378; P391; P403+P233; P403 +P235; P405; P501
Danger
missing translation for 'shelfLife' : 24 months (12 months after opening)