Learn More
Gadolinium(III) oxide, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
131.66 - 402.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 12064-62-9 |
---|---|
Moleculaire formule | Gd2O3 |
Molecular Weight (g/mol) | 362.50 |
MDL-nummer | MFCD00011026 |
InChI Key | CMIHHWBVHJVIGI-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | gadolinia, gadolinium oxide, gadolinium iii oxide, gadolinium trioxide, digadolinium trioxide, gadolinium sesquioxide, gadolinium 3+ oxide, unii-5480d0nhlj, gadolinium 3+ ; oxygen 2-, digadolinium 3+ ion trioxidandiide |
PubChem CID | 159427 |
IUPAC Name | gadolinium(3+);oxygen(2-) |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[Gd+3].[Gd+3] |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11313448
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036355.14 |
25 g |
131.66
25 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11323448
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036355.22 |
100 g |
402.00
100 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
Gadolinium(III) oxide is used for vacuum deposition, synthesis of raw material for intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
12064-62-9 | |
362.50 | |
CMIHHWBVHJVIGI-UHFFFAOYSA-N | |
159427 | |
[O--].[O--].[O--].[Gd+3].[Gd+3] |
Gd2O3 | |
MFCD00011026 | |
gadolinia, gadolinium oxide, gadolinium iii oxide, gadolinium trioxide, digadolinium trioxide, gadolinium sesquioxide, gadolinium 3+ oxide, unii-5480d0nhlj, gadolinium 3+ ; oxygen 2-, digadolinium 3+ ion trioxidandiide | |
gadolinium(3+);oxygen(2-) |
Specificatie
Gadolinium(III) oxide | |
12064-62-9 | |
(REO) | |
MFCD00011026 | |
gadolinia, gadolinium oxide, gadolinium iii oxide, gadolinium trioxide, digadolinium trioxide, gadolinium sesquioxide, gadolinium 3+ oxide, unii-5480d0nhlj, gadolinium 3+ ; oxygen 2-, digadolinium 3+ ion trioxidandiide | |
CMIHHWBVHJVIGI-UHFFFAOYSA-N | |
gadolinium(3+);oxygen(2-) | |
159427 | |
99.9% |
2330°C | |
Sintered Lump | |
Gd2O3 | |
14,4326 | |
Soluble in acids. Insoluble in water. | |
[O--].[O--].[O--].[Gd+3].[Gd+3] | |
362.50 | |
362.5 | |
7.407 g/mL |
Veiligheid en behandeling
P264b-P280i-P305+P351+P338
H319
missing translation for 'einecsNumber' : 235-060-9
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Gadolinium(III) oxide
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
Gevarenaanduiding
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsmaatregel
- P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P337+P313-Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
- P403-Op een goed geventileerde plaats bewaren.
- P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Gadolinium oxide