Learn More
Gadolinium(III) nitride, 99.5% (REO), Thermo Scientific Chemicals
42.21 - 150.75
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 25764-15-2 |
---|---|
Moleculaire formule | GdN |
Molecular Weight (g/mol) | 171.26 |
MDL-nummer | MFCD00049943 |
InChI Key | FLATXDRVRRDFBZ-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | gadolinium nitride, gadolinium iii nitride, gadoliniumylidyneamine |
PubChem CID | 117632 |
IUPAC Name | azanylidynegadolinium |
SMILES | N#[Gd] |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
15462747
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046709.03 |
1 g |
42.21
1 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
15472747
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046709.06 |
5 g |
150.75
5 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
25764-15-2 | |
171.26 | |
FLATXDRVRRDFBZ-UHFFFAOYSA-N | |
117632 | |
N#[Gd] |
GdN | |
MFCD00049943 | |
gadolinium nitride, gadolinium iii nitride, gadoliniumylidyneamine | |
azanylidynegadolinium |
Specificatie
Gadolinium (III) nitride | |
Black | |
(REO) | |
MFCD00049943 | |
FLATXDRVRRDFBZ-UHFFFAOYSA-N | |
azanylidynegadolinium | |
117632 | |
99.5% |
25764-15-2 | |
Powder | |
GdN | |
gadolinium nitride, gadolinium iii nitride, gadoliniumylidyneamine | |
N#[Gd] | |
171.26 | |
171.26 |
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 247-250-9
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures