Learn More
Gadolinium(III) iodide, ultra dry, 99.99% (REO), Thermo Scientific Chemicals
138.69 - 488.43
Chemische identificatiekenmerken
CAS 13572-98-0
Moleculaire formule GdI3
Molecular Weight (g/mol) 537.96
MDL-nummer MFCD00016114
InChI Key IZZTUGMCLUGNPM-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name gadolinium(3+) triiodide
SMILES [I-].[I-].[I-].[Gd+3]
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11338607
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
035735.03
1 g
138.69
1 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11328607
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
035735.06
5 g
488.43
5 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
It is used as a compound in semiconductors and other high purity applications, for contrast imaging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampouled under argon
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
13572-98-0
537.96
IZZTUGMCLUGNPM-UHFFFAOYSA-K
[I-].[I-].[I-].[Gd+3]
GdI3
MFCD00016114
gadolinium(3+) triiodide
Specificatie
Gadolinium(III) iodide
Ultra dry
Powder
GdI3
Soluble in water.
[I-].[I-].[I-].[Gd+3]
537.96
99.99%
Hygroscopic
926°C
13572-98-0
(REO)
MFCD00016114
IZZTUGMCLUGNPM-UHFFFAOYSA-K
gadolinium(3+) triiodide
537.96
Ampule
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 236-997-6
missing translation for 'tsca' : Yes
missing translation for 'storageNote' :
  • Ampouled under argon
Recommended Storage : Ambient temperatures