Learn More
Gadolinium(III) hydroxide hydrate, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
73.97 - 285.42
Chemische identificatiekenmerken
CAS 100634-91-1
Moleculaire formule GdH3O3
Molecular Weight (g/mol) 208.27
MDL-nummer MFCD00049930
InChI Key ILCLBMDYDXDUJO-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name gadolinium(3+) trihydroxide
SMILES [OH-].[OH-].[OH-].[Gd+3]
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11398488
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
040507.06
5 g
73.97
5 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11388488
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
040507.14
25 g
285.42
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
100634-91-1
208.27
ILCLBMDYDXDUJO-UHFFFAOYSA-K
[OH-].[OH-].[OH-].[Gd+3]
GdH3O3
MFCD00049930
gadolinium(3+) trihydroxide
Specificatie
Gadolinium(III) hydroxide hydrate
Powder
GdH3O3
14,4326
[OH-].[OH-].[OH-].[Gd+3]
208.27
99.9%
100634-91-1
(REO)
MFCD00049930
ILCLBMDYDXDUJO-UHFFFAOYSA-K
gadolinium(3+) trihydroxide
208.27 (Anhydrous)
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 240-516-5
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures