Learn More
Gadolinium(III) bromide, ultra dry, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
185.93 - 1389.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 13818-75-2 |
---|---|
Moleculaire formule | GdBr3 |
MDL-nummer | MFCD00049741 |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11385897
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043673.06 |
5 g |
185.93
5 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11305907
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043673.14 |
25 g |
553.76
25 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11395897
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043673.22 |
100 g | N/A | N/A | N/A | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Ampouled under argon
Chemische identificatiekenmerken
13818-75-2 | |
GdBr3 | |
MFCD00049741 |
Specificatie
Gadolinium (III) bromide | |
Ultra dry | |
Powder | |
GdBr3 | |
It is soluble in water. Also soluble in THF,1,2-Diethoxyethane,p-dioxane,and alkyl amine. | |
99.99% | |
Hygroscopic |
770°C | |
13818-75-2 | |
(metals basis) | |
MFCD00049741 | |
396.96 | |
Ampule |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 237-494-4
missing translation for 'tsca' : Yes
missing translation for 'storageNote' :
- Ampouled under argon
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Gadolinium bromide
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P332+P313-Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
- P337+P313-Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Gadolinium bromide