Learn More
Gadolinium(III) bromide, ultra dry, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
59.30 - 229.14
Chemische identificatiekenmerken
CAS 13818-75-2
MDL-nummer MFCD00049741
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11368607
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
035737.04
2 g
59.30
2 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11378607
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
035737.09
10 g
229.14
10 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampouled under argon
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
13818-75-2
MFCD00049741
Specificatie
Gadolinium(III) bromide
Ultra dry
Powder
MFCD00049741
99.9%
Hygroscopic
770°C
13818-75-2
(REO)
396.96
Ampule
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 237-494-4
missing translation for 'tsca' : Yes
missing translation for 'storageNote' :
  • Ampouled under argon
Recommended Storage : Ambient temperatures