Learn More
Gadolinium(III) 2,4-pentanedionate hydrate, REacton™, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
86.43 - 295.47
Chemische identificatiekenmerken
CAS 64438-54-6
Moleculaire formule C15H21GdO6
Molecular Weight (g/mol) 454.58
MDL-nummer MFCD00013493
InChI Key PJCXQIZIMGZZIT-UHFFFAOYSA-N
Synoniem gadolinium iii 2,4-pentanedionate hydrate, reacton, r reo
PubChem CID 131675701
IUPAC Name gadolinium(3+);(Z)-4-oxopent-2-en-2-olate;hydrate
SMILES [Gd+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11396648
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
013204.06
5 g
86.43
5 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11386648
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
013204.14
25 g
295.47
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
It is used as a laboratory chemicals & for manufacture of chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
64438-54-6
454.58
PJCXQIZIMGZZIT-UHFFFAOYSA-N
131675701
[Gd+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
C15H21GdO6
MFCD00013493
gadolinium iii 2,4-pentanedionate hydrate, reacton, r reo
gadolinium(3+);(Z)-4-oxopent-2-en-2-olate;hydrate
Specificatie
Gadolinium(III) 2,4-pentanedionate hydrate
Powder
C15H21GdO6
gadolinium iii 2,4-pentanedionate hydrate, reacton, r reo
PJCXQIZIMGZZIT-UHFFFAOYSA-N
gadolinium(3+);(Z)-4-oxopent-2-en-2-olate;hydrate
131675701
99.9%
Hygroscopic
64438-54-6
(REO)
MFCD00013493
Insoluble in water.
[Gd+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
454.58
454.58 (Anhydrous)
Reacton™
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures