Learn More
EKASTU Safety Full Face Mask
EKASTU Full Face Mask with anti-fogging, non-reflecting, distortion-free polycarbonate visor with large field of vision.
212.00
Specificatie
Certificeringen/conformiteit DIN EN 136
Voor eenmalig gebruik Reusable
Producttype Full Face Mask
Maat One Size
Type gelaatsstuk Anti-fogging, non-reflecting, distortion-free
Meer specificaties weergeven
Producten 1
Produktcode Merk Beschrijving Kleur Materiaal (gezichtsmasker) Materiaal (lens) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Beschrijving Kleur Materiaal (gezichtsmasker) Materiaal (lens) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10117030
Bekijk documenten
EKASTU Safety
466608
SFERA (Class 3); 1 Exhalation valve Black EPDM Polycarbonate
212.00
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Features:
  • Built-in speech diaphragm
  • Outstanding transmission of voice allows the use of megaphones, telephones and two-way radios
  • Uuniversal size allows the mask to fit tightly, but without pressure, irrespective of the face shape
  • Exhalation valves with exhalation valve pre-chamber results in low exhalation resistance and prevents dangerous media from penetrating the inside of the mask
  • Inner mask is equipped with 2 check valves to reduce clearance volume and prevent the visor shield from misting up
Specificatie
Specificatie
DIN EN 136
Full Face Mask
Anti-fogging, non-reflecting, distortion-free
Visor
Reusable
One Size
In connection with respiratory filter (standard thread DIN EN 148-1)
Polycarbonate