Learn More
Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ Precision Gas Syringe
Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ Precision Gas Syringe are used to measure gas volume.
Merk:  Poulten & Graf GmbH 2 00043
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10738721
  • 63.55 / 1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Explore more special offers
Beschrijving
Beschrijving
  • Clear neutral glass
  • Calibrated cylinders
  • Acid and alkali resistant amber stain diffused graduation
  • Amber graduation
Specificatie
Specificatie
Autoclavable
Clear
FORTUNA Precision Gas Syringe with capillary tube
Amber
25 mL
Non-sterile
Glass (Tip), Neutral Glass, Neutral Glass (Barrel), Neutral Glass (Plunger)
Capillary Tube
Reusable
1
Yes
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen