Learn More
Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ OPTIMAT™ 3 Dispensing Pump
Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ OPTIMAT™ 3 Dispensing Pump attaches to an OPTIMAT™ dispenser.
692.00 - 2155.00
Specificatie
Producttype Dispensing Pumps for Automatic Station
Nauwkeurigheid 0.6%
Autoclaveerbaar Autoclavable
Certificeringen/conformiteit EN ISO 8655
Variatieco�ffici�nt 0.2%
Meer specificaties weergeven
Producten 6
Produktcode Merk Volume (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Volume (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10156570
Bekijk documenten
Poulten & Graf GmbH
101 12648
50 mL
1060.00
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
10732911
Bekijk documenten
Poulten & Graf GmbH
101 12627
2 mL
692.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10359830
Bekijk documenten
Poulten & Graf GmbH
101 12638
10 mL
692.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10297940
Bekijk documenten
Poulten & Graf GmbH
101 12656
300 mL
2155.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10772561
Bekijk documenten
Poulten & Graf GmbH
101 12644
30 mL
933.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10462501
Bekijk documenten
Poulten & Graf GmbH
101 12653
200 mL
1745.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
  • For dispensing strong fuming acids and very abrasive liquids
  • Intake and discharge tube sets are not included
  • For dispensing station
Specificatie
Specificatie
Dispensing Pumps for Automatic Station
Autoclavable
0.2%
OPTIMAT automatic dispensing station
0.6%
EN ISO 8655
Dispensing pump for OPTIMAT automatic dispensing station
1