Learn More
Forskolin, (from Coleus forskohlii), MP Biomedicals™
36.05 - 585.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 66575-29-9
Moleculaire formule C22H34O7
Molecular Weight (g/mol) 410.507
MDL-nummer MFCD00082317
InChI Key OHCQJHSOBUTRHG-KGGHGJDLSA-N
Synoniem forskolin, colforsin, coleonol, colforsina, colforsine, colforsinum, boforsin, colforsine french, colforsinum latin, colforsina spanish
PubChem CID 47936
ChEBI CHEBI:42471
IUPAC Name [(3R,4aR,5S,6S,6aS,10S,10aR,10bS)-3-ethenyl-6,10,10b-trihydroxy-3,4a,7,7,10a-pentamethyl-1-oxo-5,6,6a,8,9,10-hexahydro-2H-benzo[f]chromen-5-yl] acetate
SMILES CC(=O)OC1C(C2C(CCC(C2(C3(C1(OC(CC3=O)(C)C=C)C)O)C)O)(C)C)O
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11446071
Bekijk documenten
MP Biomedicals
0219066901
1 mg
36.05
1 mg
11456071
Bekijk documenten
MP Biomedicals
0219066905
5 mg
173.00
5 mg
11466071
Bekijk documenten
MP Biomedicals
0219066910
10 mg
258.00
10 mg
11476071
Bekijk documenten
MP Biomedicals
0219066925
25 mg
585.00
25 mg
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
66575-29-9
410.507
OHCQJHSOBUTRHG-KGGHGJDLSA-N
47936
[(3R,4aR,5S,6S,6aS,10S,10aR,10bS)-3-ethenyl-6,10,10b-trihydroxy-3,4a,7,7,10a-pentamethyl-1-oxo-5,6,6a,8,9,10-hexahydro-2H-benzo[f]chromen-5-yl] acetate
C22H34O7
MFCD00082317
forskolin, colforsin, coleonol, colforsina, colforsine, colforsinum, boforsin, colforsine french, colforsinum latin, colforsina spanish
CHEBI:42471
CC(=O)OC1C(C2C(CCC(C2(C3(C1(OC(CC3=O)(C)C=C)C)O)C)O)(C)C)O
Specificatie
Forskolin
66575-29-9
0.9775
MFCD00082317
OHCQJHSOBUTRHG-KGGHGJDLSA-N
[(3R,4aR,5S,6S,6aS,10S,10aR,10bS)-3-ethenyl-6,10,10b-trihydroxy-3,4a,7,7,10a-pentamethyl-1-oxo-5,6,6a,8,9,10-hexahydro-2H-benzo[f]chromen-5-yl] acetate
47936
410.5
from Coleus forskohlii
White
C22H34O7
forskolin, colforsin, coleonol, colforsina, colforsine, colforsinum, boforsin, colforsine french, colforsinum latin, colforsina spanish
CC(=O)OC1C(C2C(CCC(C2(C3(C1(OC(CC3=O)(C)C=C)C)O)C)O)(C)C)O
410.507
CHEBI:42471
Powder
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 266-410-9
Recommended Storage : Store at -0°C. Store Desiccated.
Productidentificatie
  • Forskoli
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
Gevarenaanduiding
  • H312-Schadelijk bij contact met de huid.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P321-Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).
  • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P362+P364-Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
  • P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.