Learn More
Formic acid, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., ≥98%, Honeywell Fluka™
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur.,≥98%
40.75 - 611.24
Chemische identificatiekenmerken
CAS 64-18-6
Moleculaire formule CH2O2
Molecular Weight (g/mol) 46.025
MDL-nummer MFCD00003297
InChI Key BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Synoniem methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
IUPAC Name formic acid
SMILES C(=O)O
Meer specificaties weergeven
Producten 6
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15633870
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
33015-500ML
500 mL
40.75
500 ml
15603870
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
33015-1L
1 L
63.10
1 liter
15613870
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
33015-2.5L
2.5 L
143.46
2.50 liter
15653870
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
33015-6X1L
6 x 1 L This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
15623870
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
33015-4X2.5L
4 x 2.5 L This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
15663870
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
33015-70KG
70 kg This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
Beschrijving
Beschrijving
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
64-18-6
46.025
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
284
formic acid
CH2O2
MFCD00003297
methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
CHEBI:30751
C(=O)O
Specificatie
Formic Acid
64-18-6
HCOOH
1779
methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
C(=O)O
46.025
CHEBI:30751
≥98%
1.22g/mL at 25°C
49°C (120.2°F)
1.6 (vs air)
Reag. Ph. Eur.
CH2O2
MFCD00003297
1209246
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
formic acid
284
46.03g/mol
ACS/puriss. p.a.
0.57
1004°F
44.8mmHg (20°C)
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P210-P280-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338-P403 + P233
H226-H302-H314-H331
missing translation for 'einecsNumber' : 200-579-1
missing translation for 'rtecsNumber' : LQ4900000
Productidentificatie
  • Formic acid puriss. ACS reagent
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 3
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Acute toxiciteit Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H331-Giftig bij inademing.
  • EUH071-Bijtend voor de luchtwegen.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.