Learn More
Formic Acid, 99.0+%, Optima™ LC/MS Grade, Fisher Chemical™
Suitable as a mobile phase additive for LC/MS and UHPLC/MS
23.15 - 122.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 64-18-6
Moleculaire formule CH2O2
MDL-nummer 3297
InChI Key BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Synoniem methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
IUPAC Name formic acid
Meer specificaties weergeven
Producten 5
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10780320
Bekijk documenten
Fisher Chemical
A117-05AMP
0.5 mL Ampule
23.15
0.50 ml
10473038
Bekijk documenten
Fisher Chemical
A117-1AMP
1 mL Ampules
27.25
10063427
Bekijk documenten
Fisher Chemical
A117-2AMP
2 mL Ampule
30.85
10797488
Bekijk documenten
Fisher Chemical
A117-10X1AMP
10 Ampules Ampules
122.00
10596814
Bekijk documenten
Fisher Chemical
A117-50
50 mL Nalgene™ Poly Bottle
96.40
50 ml
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
64-18-6
3297
methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
CHEBI:30751
CH2O2
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
284
formic acid
Specificatie
0.01 AU max. at 254nm, 0.55 AU max. at 230nm, 0.85 AU max. at 220nm, 1.25 AU max. at 210nm
2.1
8°C
Colorless
CH2O2
3297
methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
C(=O)O
46.025
CHEBI:30751
≥99.0%
1.220g/cm³
1ppm max.
Formic Acid
64-18-6
101°C
≥99.0 %
HCOOH
15, 4269
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
formic acid
284
46.02
OPTIMA™ LC-MS
Liquid
44mbar at 20°C
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
DANGER!
Emergency Overview
Flammable liquid and vapor. Causes severe burns by all exposure routes. Hygroscopic. Wear personal protective equipment. Keep away from open flames, hot surfaces and sources of ignition. Use only under a chemical fume hood. Wash off immediately with plenty of water for at least 15 minutes. Immediate medical attention is required. Rinse immediately with plenty of water, also under the eyelids, for at least 15 minutes. Immediate medical attention is required. Move to fresh air. If breathing is difficult, give oxygen. If breathing is difficult, give oxygen. Do not use mouth-to-mouth resuscitation if victim ingested or inhaled the substance; induce artifici.
NFPA
Health:3
Flammability:2
Instability:0
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class 8, : Corrosive
Productidentificatie
  • Formic acid
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 3
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Acute toxiciteit Categorie 3
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
Gevarenaanduiding
  • H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H331-Giftig bij inademing.
  • EUH071-Bijtend voor de luchtwegen.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.