Learn More
Formic acid, for mass spectrometry, Honeywell Fluka™
for mass spectrometry, ∼98%
93.13
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 64-18-6 |
---|---|
Moleculaire formule | CH2O2 |
Molecular Weight (g/mol) | 46.025 |
MDL-nummer | MFCD00003297 |
InChI Key | BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt |
PubChem CID | 284 |
ChEBI | CHEBI:30751 |
IUPAC Name | formic acid |
SMILES | C(=O)O |
Beschrijving
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Chemische identificatiekenmerken
64-18-6 | |
46.025 | |
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N | |
284 | |
formic acid |
CH2O2 | |
MFCD00003297 | |
methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt | |
CHEBI:30751 | |
C(=O)O |
Specificatie
Formic acid | |
CH2O2 | |
MFCD00003297 | |
1209246 | |
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N | |
formic acid | |
284 | |
46.03g/mol | |
1.22g/mL at 25°C | |
49°C (120.2°F) | |
1.6 (vs air) |
64-18-6 | |
HCOOH | |
UN1779 | |
methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt | |
C(=O)O | |
46.025 | |
CHEBI:30751 | |
98%, 98% (T) | |
0.57 | |
1004°F | |
44.8 mmHg (20°C) |
Veiligheid en behandeling
P210-P280-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338-P403 + P233
missing translation for 'rtecsNumber' : LQ4900000
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- Formic acid
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ontvlambare vloeistof Categorie 3
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Acute toxiciteit Categorie 3
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
Gevarenaanduiding
- H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H331-Giftig bij inademing.
- EUH071-Bijtend voor de luchtwegen.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P284-¢Bij ontoereikende ventilatie! adembescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.