Learn More
Liebherr™ Forced-Air Refrigerator without Alarm
Use these refrigerators for general laboratory storage of temperature sensitive samples. Liebherr™ Forced-Air Refrigerators feature plastic coated grid shelves and plastic interior containers.
1245.00
Specificatie
Temperatuurbereik (koelkast) 1 tot 15 °C
Ontdooien Automatisch
Koelmiddel R600A
Kastmateriaal Steel
Interieur Plastic interior containers, commercial grade moulded Polystyrol liner
Meer specificaties weergeven
Producten 1
Produktcode Merk Capacity (Metric) Refrigerator Diepte (metrisch) binnenkant Afmetingen (L x B x H) buitenkant Rekken Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Capacity (Metric) Refrigerator Diepte (metrisch) binnenkant Afmetingen (L x B x H) buitenkant Rekken Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
13538880
Bekijk documenten
Liebherr™
FKV 5443
572 L 560 mm h 1640 x b 750 x d 730 mm 5 This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
Beschrijving
Beschrijving
  • White steel refrigerator
  • HardLine door design with interchangeable hinges
  • Ergonomic slimline handle
  • Automatic defrost
  • Dynamic cooling system
  • Mechanic control system with rotary control button
  • External digital temperature display
Specificatie
Specificatie
1 tot 15 °C
R600A
Plastic interior containers, commercial grade moulded Polystyrol liner
3 Years
50 Hz
Automatisch
Steel
Wit
220/240 V