Learn More
Fluoride solution for Ion Chromatography 1g/L H2O matrix, Fisher Chemical™
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
54.00 - 114.00
Specificatie
Oplossing bevat | H2O |
---|---|
Concentratie | 1 g/L |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
12982115
![]() |
Fisher Chemical
A 017 100 |
100 mL |
54.00
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
12992115
![]() |
Fisher Chemical
A 017 250 |
250 mL |
100.00
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
12902125
![]() |
Fisher Chemical
A 017 500 |
500 mL |
114.00
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Specificatie
H2O | |
1 g/L |