Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fluorescein, disodium salt, pure
57.01 - 704.51
Chemische identificatiekenmerken
CAS 518-47-8
Moleculaire formule C20H10Na2O5
Molecular Weight (g/mol) 376.28
MDL-nummer MFCD00167039
InChI Key NJDNXYGOVLYJHP-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name disodium 2-(6-oxido-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1C1=C2C=CC(=O)C=C2OC2=CC([O-])=CC=C12
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10387590
Bekijk documenten
Thermo Scientific Chemicals
173241000
100 g Glass Bottle
57.01
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10206090
Bekijk documenten
Thermo Scientific Chemicals
173245000
500 g Glass Bottle
201.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11946941
Bekijk documenten
Thermo Scientific Chemicals
173240025
2.5 kg Plastic drum
704.51
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
518-47-8
376.28
NJDNXYGOVLYJHP-UHFFFAOYSA-L
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1C1=C2C=CC(=O)C=C2OC2=CC([O-])=CC=C12
C20H10Na2O5
MFCD00167039
disodium 2-(6-oxido-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoate
Specificatie
1700 (at lambda max.) min.
320.0°C
1.2 to 1.7
MFCD00167039
15, 4192
Solubility in water: 500g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Authentic
disodium 2-(6-oxido-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoate
488 to 491nm (in buffer pH 8)
10% (105°C) max.
Brown to Orange/Red or Brown/Green
Fluorescein, disodium salt
518-47-8
C20H10Na2O5
19, V,6, 456
Acid Yellow 73, Fluorescein, water soluble, Uranine, C.I. 45350
NJDNXYGOVLYJHP-UHFFFAOYSA-L
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1C1=C2C=CC(=O)C=C2OC2=CC([O-])=CC=C12
376.28
376.27
Pure
Powder
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Emergency Overview
Irritating to eyes. May cause skin and respiratory tract irritation.
NFPA
Health: 2
Flammability:
Warning