Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fluorescein diacetate, 97%, pure
51.56 - 598.98
Chemische identificatiekenmerken
CAS 596-09-8
Moleculaire formule C24H16O7
Molecular Weight (g/mol) 416.39
MDL-nummer MFCD00005062
InChI Key CHADEQDQBURGHL-UHFFFAOYSA-N
Synoniem fluorescein diacetate, 3,6-diacetoxyfluoran, diacetylfluorescein, di-o-acetylfluorescein, fluorescein, diacetate, 3',6'-diacetylfluorescein, unii-yl39r93pre, yl39r93pre, spiro isobenzofuran-1 3h ,9'-9h xanthen-3-one, 3',6'-bis acetyloxy, 3-oxo-3h-spiro isobenzofuran-1,9'-xanthene-3',6'-diyl diacetate
PubChem CID 65047
IUPAC Name (6'-acetyloxy-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanthene]-3'-yl) acetate
SMILES CC(=O)OC1=CC2=C(C=C1)C3(C4=C(O2)C=C(C=C4)OC(=O)C)C5=CC=CC=C5C(=O)O3
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10134450
Bekijk documenten
Thermo Scientific Chemicals
191660050
5 g Glass bottle
51.56
5 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10067432
Bekijk documenten
Thermo Scientific Chemicals
191660250
25 g Glass bottle
173.87
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10189552
Bekijk documenten
Thermo Scientific Chemicals
191661000
100 g Glass bottle
598.98
100 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
596-09-8
416.39
CHADEQDQBURGHL-UHFFFAOYSA-N
65047
CC(=O)OC1=CC2=C(C=C1)C3(C4=C(O2)C=C(C=C4)OC(=O)C)C5=CC=CC=C5C(=O)O3
C24H16O7
MFCD00005062
fluorescein diacetate, 3,6-diacetoxyfluoran, diacetylfluorescein, di-o-acetylfluorescein, fluorescein, diacetate, 3',6'-diacetylfluorescein, unii-yl39r93pre, yl39r93pre, spiro isobenzofuran-1 3h ,9'-9h xanthen-3-one, 3',6'-bis acetyloxy, 3-oxo-3h-spiro isobenzofuran-1,9'-xanthene-3',6'-diyl diacetate
(6'-acetyloxy-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanthene]-3'-yl) acetate
Specificatie
Fluorescein diacetate
200.0°C to 205.0°C
Authentic
C24H16O7
19,227
CHADEQDQBURGHL-UHFFFAOYSA-N
(6'-acetyloxy-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanthene]-3'-yl) acetate
65047
97%
Crystalline Powder
596-09-8
Yellow
96% min. (HPLC)
MFCD00005062
fluorescein diacetate, 3,6-diacetoxyfluoran, diacetylfluorescein, di-o-acetylfluorescein, fluorescein, diacetate, 3',6'-diacetylfluorescein, unii-yl39r93pre, yl39r93pre, spiro isobenzofuran-1 3h ,9'-9h xanthen-3-one, 3',6'-bis acetyloxy, 3-oxo-3h-spiro isobenzofuran-1,9'-xanthene-3',6'-diyl diacetate
CC(=O)OC1=CC2=C(C=C1)C3(C4=C(O2)C=C(C=C4)OC(=O)C)C5=CC=CC=C5C(=O)O3
416.39
416.39
Pure
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 209-877-6