Learn More
Sampling Systems™ Fluid Point Sampler
Designed to allow rapid point sampling from drums, kegs and most containers. Sampling Systems™ Fluid Point Sampler is ideal for sampling pharmaceuticals, cosmetics and food stuffs.
490.00 - 621.00
Specificatie
Materiaal | Stainless Steel (316L) |
---|---|
Inclusief | Silicone Seal |
Diameter (metrisch) buiten | 25 mm |
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Lengte (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Lengte (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
15819371
|
Sampling Systems™
5551S-1000 |
300 mL | 1000 mm |
549.00
1 stuk |
|
||||
15829371
|
Sampling Systems™
5551S-1500 |
450 mL | 1500 mm |
621.00
1 stuk |
|
||||
15839371
|
Sampling Systems™
5551S-600 |
160 mL | 600 mm |
490.00
1 stuk |
|
||||
Beschrijving
- Manufactured in 316L stainless steel with a silicone seal (FDA grade)
- Available in a variety of lengths
- Easy to clean
Specificatie
Stainless Steel (316L) | |
Silicone Seal | |
25 mm |