Learn More
Macherey-Nagel™ Florosil™ -Standard
251.00 - 1015.00
Specificatie
Partikelgrootte | 0.15 to 0.25 mm |
---|---|
Type | Florosil-Standard |
Materiaal | Magnesia Silica |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
10746342
|
Macherey-Nagel™
815710.1 |
1 kg |
251.00
1kg |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
10506881
|
Macherey-Nagel™
815710.5 |
5 kg |
1015.00
5kg |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Specificatie
0.15 to 0.25 mm | |
Florosil-Standard | |
Magnesia Silica |