Learn More
Fisherbrand™ Doorzichtige witte wasflessen
Veelzijdige flessen leveren enkele druppels of fijne stroom
9.80 - 17.31
Specificatie
Kleur Doorzichtig
Materiaal LDPE
Steriliteit Non-sterile
Closure Included Yes
Autoclaveerbaar nr.
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11532463
Bekijk documenten
Fisherbrand™
00641-0250
250 ml N/A N/A N/A
11542463
Bekijk documenten
Fisherbrand™
00641-0500
500 ml N/A N/A N/A
Beschrijving
Beschrijving
Manufactured from LDPE. Translucent White Wash Bottles deliver a single drop or fine stream.
  • LDPE met schroefdop van polypropyleen uit één stuk en spuitstuk
  • Punt kan worden verkleind om de stroom te verhogen
Specificatie
Specificatie
Doorzichtig
Non-sterile
nr.
No
Cylindrical
Polypropyleen
LDPE
Yes
Reusable
Narrow, Threaded
Blank
Schroef