Learn More
Fisherbrand™ Three-Tier Polypropylene Test Tube Racks
Molded racks provide rigid support when fully loaded—reduce breakage.
55.62
Specificatie
Producttype Tube Rack
Autoclaveerbaar Autoclavable
Kleur White
Materiaal Polypropylene
Vorm Rectangular
Meer specificaties weergeven
Producten 1
Produktcode Merk Registraties Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Registraties Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15560092
Bekijk documenten
Fisherbrand™
F18860-1316
Tubes (13 to 16 mm)
55.62
Each
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Molded racks provide rigid support when fully loaded—reduce breakage.
  • Stack empty or loaded with tubes up to 10 cm (4 in.) long
  • Autoclavable to 121°C (250°F)
  • With convenient end plate handles for carrying
  • Rows are numbered and lettered for easy referencing
  • White surfaces make color comparison easy
  • Sturdy and chemical-resistant, will not shatter or stain
Specificatie
Specificatie
Tube Rack
White
Rectangular
Non-sterile
Autoclavable
Polypropylene
3 Tiers