Learn More
Fisherbrand™ Pennen voor technisch wetenschappelijk gebruik
Fast-drying ink in four colors
12.36 - 23.41
Specificatie
Producttype | Technical Pen |
---|---|
Voor eenmalig gebruik | Single-use |
Voor gebruik met (toepassing) | Used for record results in lab notebooks, fill in charts, draw graphs, mark recording paper, and produce diagrams |
Produktcode | Merk | Kleur | Aantal | Breedte (metrisch) lijn | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Kleur | Aantal | Breedte (metrisch) lijn | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||||
11794376
|
Fisherbrand™
3042 |
Black | 6 Pk. | 0.4 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11784376
|
Fisherbrand™
3041 |
Zwart | 6 per pak | 0.2 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
10745512
|
Fisherbrand™
3040 |
Samengesteld | 12 per pak | 0.2, 0.4 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11704386
|
Fisherbrand™
3043 |
Red | 6 Pk. | 0.2 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11714386
|
Fisherbrand™
3045 |
Blue | 6 Pk. | 0.2 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11724386
|
Fisherbrand™
3046 |
Blue | 6 Pk. | 0.4 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschrijving
Fisherbrand™ Scientific Technical Pens produce extra-fine lines with accuracy—and without smearing. Special long-legged point is perfect for writing on notebooks, forms, graphs, charts, tables and recording paper. Fast-drying ink in four colors.
Pen voor eenmalig gebruik voor nauwkeurige, extrafijne lijnen—zonder te vlekken. Speciale “lange” punt is perfect voor het schrijven in notitieblokken en op formulieren, afbeeldingen, grafieken, tabellen en registratiepapier.
- Sneldrogende inkt vloeit soepel en vervaagt niet
- Assortiment bevat rood, blauw, en speciaal ultrazwart voor uitstekende reproductie op kantoorkopieermachines
- Groot inktreservoir zorgt dat u meer dan 0.50 mijl (800 m) met de pen kunt schrijven
- Dopvorm en kleur geven puntgrootte en kleur van de pen aan
- Ingebouwde superstrakke dopafsluiting zorgt ervoor dat de inkt niet uitdroogt wanneer de pen niet in gebruik is
- Keuze uit twee puntdikten: extrafijn, 0.016 inch (0.4 mm) of superfijn, 0.008 inch (0.2 mm)
- Maak precisielijnen met tekenhaken, linialen en flexibele bochten
Specificatie
Technical Pen | |
Single-use | |
Used for record results in lab notebooks, fill in charts, draw graphs, mark recording paper, and produce diagrams |