Learn More
Fisherbrand™ Permanente merkstiften
Write on all surfaces
Merk: Fisherbrand™ 61019-23
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
Fisherbrand™ Permanent Marking Pens write on glass, film, wood, plastic, metal, rubber, and porcelain. Perfect for marking sample bags, microscope or photographic slides, laboratory glassware and more. Write on all surfaces.
- Produce precise, ultrathin lines 0.3mm wide
- Waterproof and fadeproof, permanent ink dries almost instantly
- An airtight ring seal cap prevents dry-out and ensures instant writing even after lengthy storage
- Unique stainless-steel long leg allows precise writing in a confined space
Informatie over bestelling
Assortipakket bevat zes dekkend zwarte, twee helderrode, twee blauwe en twee groene pennen
Specificatie
0.3 mm Ultra Fine | |
Samengesteld | |
Zes dekkend zwarte, twee helderrode, twee blauwe en twee groene pennen met dop met verzegeling | |
12 per pak |
Permanente merkstift | |
Roestvrij staal | |
Perfecte merkstiften voor labmonsters, objectglaasjes, fotoglaasjes, glas en kunststof bekers en kunststof monsterzakken | |
0.3 mm |