Learn More
Fisherbrand™ Labtool II™ en Mini-Labtool™
Pocket-size, multiuse tools are ideal for hundreds of lab needs.
40.94
Specificatie
Materiaal Roestvrij staal
Meer specificaties weergeven
Producten 1
Produktcode Merk Lengte (Engels) Lengte (metrisch) Gewicht (Engels) Gewicht (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Lengte (Engels) Lengte (metrisch) Gewicht (Engels) Gewicht (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11873172
Bekijk documenten
Fisherbrand™
3326
3.54 inch 9 cm 0.43 lb. 0.2 kg This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
Beschrijving
Beschrijving
Met roestvrijstalen instrumenten met aluminium handgrepen kunnen flessen worden geopend; stoppen, buisjes en draden worden gesneden; en veel meer.
Labtool II
  • Bevat tang/klem, draadstripper, draadschaar, liniaal, klein/groot mes, kartelmes, pons, schroevendraaier met platte kop en Phillips-schroevendraaier, flesopener, naald, zaag en gekartelde stripper
  • Lengte in dichtgeklapte stand: 3.5 inch (9 cm)
  • Gewicht: 7 ounce (200 g)
Mini-Labtool
  • Bevat tang/klem, draadstripper, draadschaar, mes, schroevendraaier met platte kop en Phillips-schroevendraaier, schaar, vijl, zaag, fles- en blikopeners en sleutelhanger
  • Lengte in dichtgeklapte stand: 2.5 inch (6.5 cm)
  • Gewicht: 2.75 ounce (79 g)
Specificatie
Specificatie
Roestvrij staal