Learn More
Fisherbrand™ Gecertificeerde, helderbruine bewaarflessen met brede opening
Ideal storage for light sensitive dry powders. Fisherbrand™ Certified Cleaned Amber Wide Mouth Packer Bottles are manufactured from amber colored soda glass.
74.00 - 113.00
Specificatie
Reinigingsprocedure | EPA-richtlijnen |
---|---|
Kleur | Bruingeel |
Kleur van sluiting | Wit |
Certificeringen/conformiteit | EPA |
Producttype | Fles met brede opening |
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Afmetingen van sluiting | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Afmetingen van sluiting | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
12548716
|
Fisherbrand™
02912005 |
60 ml | 33 - 400 |
113.00
24 stuks |
|
||||
11754299
|
Fisherbrand™
02912008 |
250 ml | 45 - 400 |
74.00
|
|
||||
Beschrijving
Ideal storage for light sensitive dry powders. Fisherbrand™ Certified Cleaned Amber Wide Mouth Packer Bottles are manufactured from amber colored soda glass.
- Wide mouth, amber glass
- Cleaned per EPA guidelines for semi-volatiles, pesticides, PCBs and metals
- With white polypropylene cap with PTFE faced foamed polyethylene liner
Certificeringen
A Certificate of Analysis is attached to each lot
Specificatie
EPA-richtlijnen | |
Wit | |
Fles met brede opening | |
PTFE |
Bruingeel | |
EPA | |
Polyethyleen | |
Schroef |