Learn More
Fisherbrand™ Spacers for FB-GC10-1 Vertical Gel Caster
Spacers for use with FB-GC10-1 Vertical Gel Caster.
21.00 - 24.20
Specificatie
Voor gebruik met (apparatuur) | Owl P7-CST Multiple Gradient Gel Caster |
---|---|
Type | Spacer Set |
Gelafmetingen | 10 x 10 cm |
Inclusief | Two side spacers and one bottom spacer |
Lengte (Engels) gel | 3.9 in. |
Beschrijving
Specificatie
Owl P7-CST Multiple Gradient Gel Caster | |
10 x 10 cm | |
3.9 in. | |
5.9 in. | |
0.05 cm | |
10 cm |
Spacer Set | |
Two side spacers and one bottom spacer | |
10 cm | |
3.9 in. | |
15 cm |