Learn More
Fisherbrand™ Traceable-timer, tafelmodel: 24 uur
Voor algemene timingstoepassingen.
Merk:  Fisherbrand™ 5030
Produktcode. 11735873
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Bekijk hier alternatieve producten »
Explore more special offers
Inclusief: Ezelstandaard, clip, magnetische achterkant; zilveroxidebatterij voor 2 jaar
Beschrijving
Beschrijving
For general-purpose timing applications, the Fisher Scientific™ Traceable™ 24-Hour Benchtop Timer features one timing channel and a single-line display. Displays in seconds for last 10 min.
  • Eén timingkanaal en een éénregelige weergave
  • Geheugenoproepfunctie
  • Weergave in seconden van laatste 10 min.
  • Timingcapaciteit: 24-uurs
  • Resolutie: 1 sec.
  • Nauwkeurigheid: 0.01%
  • Display: 0.34 inch H lcd
  • Alarm: 1 minuut, automatisch of handmatig gestopt
  • Afmetingen: Diameter 6.0 x H 1.6 cm (2.37 x 0.5 inch)
  • Certificeringen
    Traceerbaar certificaat met afzonderlijke serienummers wordt verschaft door ISO 17025-kalibratielaboratorium geaccrediteerd door A2LA™. Traceerbaarheidsindicatie conform NIST™-norm.
Specificatie
Specificatie
Geheugentimer
1 min
1 sec.
AA
1.27 cm
0.83 cm
6.01 cm
28.34 g
24 uur tot 1 min
0.0001
LCD
0.5 in.
0.33 in.
2.37 in.
1 oz.
Ezelstandaard, clip, magnetische achterkant; zilveroxidebatterij voor 2 jaar
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen