Learn More
Fisherbrand™ Regelbare verwarmingsmantels van polypropyleen
Met een duurzame, chemisch bestendige buitenste behuizing van polypropyleen. Fisher Scientific™ regelbare verwarmingsmantels van polypropyleen minimaliseren schade door morsen en zorgen voor maximale warmteoverdracht met minimale kans op het breken van kolven.
Specificatie
Ontwerp Polypropylene housing
Spanning 115 V
Producttype Heating Mantle
Temperatuur (metrisch) Ambient to 450°C
Temperatuur (Engels) 842°F
Meer specificaties weergeven
Beschrijving
Beschrijving
de EM-serie Electromantle is ontworpen met flexibiliteit en gebruiksgemak in het achterhoofd en is een betrouwbaar werkpaard voor verwarmingstoepassingen in laboratoria. Alle EM Electromantles beschikken over een ingebouwde energieregelaar met indicatielampjes voor het bedienen van de elektriciteit en verwarming. Bovendien beschikken ze over steunstangklemmen als een geïntegreerd onderdeel en zijn ze voorzien van een geaard scherm en dubbele zekeringen voor extra veiligheid. Producten met een grotere capaciteit beschikken over meerdere verwarmingselementen, waardoor een gelijkmatigere en gerichtere warmteoverdracht kan plaatsvinden.
  • Gebruik met kolven met ronde bodem van 50 ml tot 5 liter
  • Model is “koel bij aanraking”
  • Maximale elementtemperatuur 450 °C
  • Ingebouwde energieregelaar
  • Model EM5000/CE is voorzien van 2 circuits voor de verwarming van het bovenste en onderste niveau
  • Vervangbare verwarmingscartridge cartridge met isolatie
  • Indicatielampjes voor het bedienen van de elektriciteit en verwarming
  • Behuizing buiten van chemisch resistent polypropyleen
  • Geaard scherm en dubbele zekeringen voor extra veiligheid
  • Voorzien van klemmen voor steunstangen met een diameter van 1.3 cm (steunstangen afzonderlijk verkocht)
Specificatie
Specificatie
Polypropylene housing
Heating Mantle
842°F
115 V
Ambient to 450°C