Learn More
Fisherbrand™ Mechanical Timers
Wind up, analog timers eliminate batteries. Fisherbrand Mechanical Timers are adjustable from 0 to 60 min. with 1 minute increments.
Merk:  Fisherbrand™ 1193
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 11799805
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Bekijk hier alternatieve producten »
Inclusief: Koffer van ABS-kunststof die bestand is tegen chemicaliën, koord en sleutelhanger.
Beschrijving
Beschrijving
Wind up, analog timers eliminate batteries. Fisherbrand Mechanical Timers are adjustable from 0 to 60 min. with 1 minute increments.
  • Draai de wijzer naar de gewenste aftelinstelling om de timers automatisch op te winden
  • Wijzerpunt geeft altijd exact de resterende tijd aan
  • Bij het bereiken van nul rinkelt er vijf seconden lang een luide bel
  • Eenvoudig af te lezen en te gebruiken—geen knoppen of verwarrende instellingen
Quick-Timer™
  • Blauw en wit, witte magneet op achterzijde
  • 2.5 inch diameter x 1 inch H (6.4 x 2.5 cm)
  • Weegt 3 ounce (85 g)
SX-Timer
  • Doorschijnend blauw en wit
  • 2.25 inch diameter x 1 inch H (5.7 x 2.5 cm)
  • Weegt 2.25 ounce (63.8 g)
Specificatie
Specificatie
Zaktimer
Luide bel van 5 sec.
Blauw, wit
2.54 cm
5.71 cm
63.78 g
0 to 60 min.
1 min.
1 inch
2.25 inch
2.25 oz.
Chemicaliën-bestendige ABS kunststof koffer, koord, karabijnhaak, magneet aan achterkant