Learn More
Fisher BioReagents™ Bovine Serum Albumin, Heat Shock Treated
Suitable for immunological studies
Specificatie
Voor gebruik met (toepassing) Immunological Applications
pH-bereik 7 ±0.3
Bron Bovine
Verpakking Poly Bottle
Meer specificaties weergeven
Beschrijving
Beschrijving
CAS: 9048-46-8
Specificatie
Specificatie
Immunological Applications
7 ±0.3
Bovine
Poly Bottle
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Bovine Serum Albumin, Heat Shock, Reagent Grade Powder, pH 7.0
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.