Learn More
Europium(III) fluoride, anhydrous, REacton™, 99.98% (REO), Thermo Scientific Chemicals
126.63 - 910.53
Chemische identificatiekenmerken
CAS 13765-25-8
Moleculaire formule EuF3
Molecular Weight (g/mol) 208.96
MDL-nummer MFCD00010998
InChI Key HPNURIVGONRLQI-UHFFFAOYSA-K
Synoniem europium fluoride, europium iii fluoride, acmc-20akvp, europium 3+ ion trifluoride, europium iii fluoride, anhydrous trace rare earth metals basis 1g
IUPAC Name europium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Eu+3]
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11321049
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
011302.04
2 g
126.63
2 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11331049
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
011302.06
5 g
250.25
5 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11311049
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
011302.14
25 g
910.53
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
13765-25-8
208.96
HPNURIVGONRLQI-UHFFFAOYSA-K
europium(3+) trifluoride
EuF3
MFCD00010998
europium fluoride, europium iii fluoride, acmc-20akvp, europium 3+ ion trifluoride, europium iii fluoride, anhydrous trace rare earth metals basis 1g
[F-].[F-].[F-].[Eu+3]
Specificatie
>2280°C
1390°C
13765-25-8
(REO)
MFCD00010998
HPNURIVGONRLQI-UHFFFAOYSA-K
europium(3+) trifluoride
208.96
Reacton™
Europium(III) fluoride
Anhydrous
Powder
EuF3
europium fluoride, europium iii fluoride, acmc-20akvp, europium 3+ ion trifluoride, europium iii fluoride, anhydrous trace rare earth metals basis 1g
[F-].[F-].[F-].[Eu+3]
208.96
99.98%
Hygroscopic
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 237-368-9
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures