Learn More
Europium(II) fluoride, anhydrous, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
78.89 - 562.80
Chemische identificatiekenmerken
CAS 14077-39-5
Moleculaire formule EuF2
Molecular Weight (g/mol) 189.961
MDL-nummer MFCD01866333
InChI Key YLDGIMHVWSTRML-UHFFFAOYSA-L
Synoniem europium ii fluoride, acmc-20akvn, europium ii fluoride, anhydrous
PubChem CID 21225127
IUPAC Name europium(2+);difluoride
SMILES [F-].[F-].[Eu+2]
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11338898
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
041737.02
0.5 g
78.89
0.50 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11328898
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
041737.04
2 g
266.33
2 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11348898
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
041737.09
10 g
562.80
10 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
14077-39-5
189.961
YLDGIMHVWSTRML-UHFFFAOYSA-L
21225127
[F-].[F-].[Eu+2]
EuF2
MFCD01866333
europium ii fluoride, acmc-20akvn, europium ii fluoride, anhydrous
europium(2+);difluoride
Specificatie
>2400°C
1380°C
14077-39-5
(metals basis)
MFCD01866333
europium ii fluoride, acmc-20akvn, europium ii fluoride, anhydrous
YLDGIMHVWSTRML-UHFFFAOYSA-L
europium(2+);difluoride
21225127
99.9%
Hygroscopic
Europium(II) fluoride
Anhydrous
Powder
EuF2
UN3288
Insoluble in water.
[F-].[F-].[Eu+2]
189.961
189.96
Odorless
6.495 g/mL
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H331-H302-H312-H315-H319-H335
Toxic if inhaled.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLID, INORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures