Learn More
Reagensstandaardoplossing B, voldoet aan Europese farmacopee
BIOPHARMA
Used to calibrate, control, qualify and validate color measurement instruments. Standard Color Solution B, Brown, EP Grade, Reagecon™ is a ready-to-use colorimetric solution produced in accordance with Eu. Ph. Chap 2 from a precise combination of Primary Color Solutions.
Merk:  Reagecon EP703
Produktcode. 11790657
  • 117.52 /
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Explore more special offers
Beschrijving
Beschrijving
Ready-to-use colorimetric standard presented in a high-quality, tamper-evident bottle. EP Standard Color Solutions are prepared from the EP Primary Color Solutions (yellow, red and blue) and can be used to prepare EP Reference Color Solutions.
  • Manufactured according to European Pharmacopoeia Chapter 2 guidelines
  • Balance Certificate of Calibration issued in accordance with ISO 17025
  • Prepared gravimetrically on a weight/weight basis using OIML traceable weights
  • Concentration verified using a high-performance spectrophotometer calibrated using ISO Guide 34 standards
  • Color Standard B = 3.0 Yellow + 3.0 Red + 2.4 Blue + 1.6 Hydrochloric Acid (10g HCl/L)
Specificatie
Specificatie
European Pharmacopoeia Standard Color Solution B
125 ml
7705-08-0, 7646-79-9, 7758-98-7, 7647-01-0
Bruin
Eu. Ph. Chapter 2
Tamper evident
Yes
Liquid
Iron Chloride, Cobalt Chloride, Copper Sulfate, Hydrochloric Acid
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • STANDARD SOLUTION B (BROWN)
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
  • Mutageniteit van geslachtscellen Categorie 2
  • Kankerverwekkendheid Categorie 1B
  • Giftigheid voor de voortplanting BCategorie 1A
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 2 voor chronische toxiciteit
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Sensibilisering van de huid Categorie 1
Gevarenaanduiding
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H334-Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
  • H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H341-Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
  • H350i-Kan kanker veroorzaken bij inademing.
  • H360F-Kan de vruchtbaarheid schaden.
  • H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
  • P284-¢Bij ontoereikende ventilatie! adembescherming dragen.
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P321-Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).
  • P405-Achter slot bewaren.
  • P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: cobalt dichloride, copper sulphate, irontrichloride, hydrochloric acid 37%
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen