Learn More
Ethylene Glycol, puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., ≥99.5%, Honeywell™ Riedel-de Haen™
BIOPHARMA
Puriss. p.a., Reag. Ph. Eur.,≥99.5%
41.94 - 469.18
Chemische identificatiekenmerken
CAS 107-21-1
Moleculaire formule C2H6O2
Molecular Weight (g/mol) 62.068
MDL-nummer MFCD00002885
InChI Key LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synoniem ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
IUPAC Name ethane-1,2-diol
SMILES C(CO)O
Meer specificaties weergeven
Producten 5
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15660690
BIOPHARMA
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Riedel-de Haen
03750-250ML
250 mL Poly Bottle
41.94
15640690
BIOPHARMA
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Riedel-de Haen
03750-1L
1 L Poly Bottle
128.91
15650690
Bekijk documenten
Honeywell Riedel-de Haën
03750-2.5L
2.5 L Poly Bottle This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
15670690
BIOPHARMA
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Riedel-de Haen
03750-5L
5 L Poly Bottle
438.85
5 liter
15680690
BIOPHARMA
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Riedel-de Haen
03750-6X1L
6 x 1 L Poly Bottle
469.18
6 stuks
Beschrijving
Beschrijving
  • Honeywell Riedel-de Haen has over 200 years of history in producing high-purity chemicals
  • It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
107-21-1
62.068
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
174
ethane-1,2-diol
C2H6O2
MFCD00002885
ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
CHEBI:30742
C(CO)O
Specificatie
Ethylene Glycol
-12°C
107-21-1
1.113g/mL at 25°C
0.153
752°F
n20/D 1.431
HOCH2CH2OH
0.08mmHg (20°C)
505945
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
ethane-1,2-diol
174
62.07g/mol
puriss. p.a.
Neutral
Reag. Ph. Eur.
Colorless
197°C
111°C (231.8°F)
Liquid
C2H6O2
MFCD00002885
UN3082
ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
C(CO)O
62.068
CHEBI:30742
≥99.5%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P301 + P312 + P330
H302-H373
missing translation for 'dotInformation' : 9/PGIII
missing translation for 'einecsNumber' : 203-473-3
missing translation for 'rtecsNumber' : KW2975000
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H373-Kan schade aan organen.
Veiligheidsmaatregel
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: ethylene glycol