Learn More
Ethylene Glycol, Fisher BioReagents™
32.15 - 58.95
Chemische identificatiekenmerken
CAS 107-21-1
Moleculaire formule C2H6O2
Molecular Weight (g/mol) 62.068
InChI Key LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synoniem ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
IUPAC Name ethane-1,2-diol
SMILES C(CO)O
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10011073
Bekijk documenten
Fisher BioReagents
BP230-1
1 L Glass Bottle
32.15
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10532595
Bekijk documenten
Fisher BioReagents
BP230-4
4 L Glass Bottle
58.95
4 liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
Ethylene Glycol
Due to its property as an antifreeze, Ethylene Glycol may be used for the storage of enzymes at low temperatures.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
107-21-1
62.068
ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
CHEBI:30742
C(CO)O
C2H6O2
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
174
ethane-1,2-diol
Specificatie
Ethylene Glycol
-13°C
Colorless
1.113g/cm³
Pass Test
≥99 %
0.002mEq/g max.
0.12mmHg at 20°C
0.5% max.
ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
C(CO)O
62.068
CHEBI:30742
≥99%
5.5 to 7.5
107-21-1
>500°C
196°C
Viscous Liquid
C2H6O2
HOCH2CH2OH
21 cP at 20°C
15, 3852
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
ethane-1,2-diol
174
62.06
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
WARNING!
Emergency Overview
Harmful if swallowed. May cause skin, eye, and respiratory tract irritation. Hygroscopic. Use personal protective equipment. Ensure adequate ventilation. Wash off immediately with plenty of water for at least 15 minutes. Get medical attention immediately if symptoms occur. Rinse immediately with plenty of water, also under the eyelids, for at least 15 minutes. Obtain medical attention. Move to fresh air. If breathing is difficult, give oxygen. Do not use mouth-to-mouth resuscitation if victim ingested or inhaled the substance; induce artifici. Do not use mouth-to-mouth resuscitation if victim ingested or inhaled the substance; induce artifici. Get medical attention immediately if symptoms occur.
NFPA
Health:2
Flammability:1
Instability:0
Recommended Storage : RT
Productidentificatie
  • Ethylene glycol
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H373-Kan schade aan organen.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.