Learn More
Ethyl succinyl chloride, 95%, Thermo Scientific Chemicals
40.00 - 112.56
Chemische identificatiekenmerken
CAS 14794-31-1
Moleculaire formule C6H9ClO3
Molecular Weight (g/mol) 164.59
MDL-nummer MFCD00000751
InChI Key IXZFDJXHLQQSGQ-UHFFFAOYSA-N
Synoniem ethyl succinyl chloride, ethyl 3-chloroformyl propionate, ethyl 4-chloro-4-oxobutyrate, butanoic acid, 4-chloro-4-oxo-, ethyl ester, 3-carboethoxypropionyl chloride, ethoxycarbonylpropionyl chloride, 3-ethoxycarbonylpropionyl chloride, propionic acid, 3-chloroformyl-, ethyl ester, 4-chloro-4-oxo-butanoic acid ethyl ester, beta carbethoxy propionyl chloride
PubChem CID 84648
IUPAC Name ethyl 4-chloro-4-oxobutanoate
SMILES CCOC(=O)CCC(=O)Cl
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10489670
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
184090250
25 g Glass bottle
40.00
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10772611
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
184091000
100 g Glass bottle
112.56
100 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
14794-31-1
164.59
IXZFDJXHLQQSGQ-UHFFFAOYSA-N
84648
CCOC(=O)CCC(=O)Cl
C6H9ClO3
MFCD00000751
ethyl succinyl chloride, ethyl 3-chloroformyl propionate, ethyl 4-chloro-4-oxobutyrate, butanoic acid, 4-chloro-4-oxo-, ethyl ester, 3-carboethoxypropionyl chloride, ethoxycarbonylpropionyl chloride, 3-ethoxycarbonylpropionyl chloride, propionic acid, 3-chloroformyl-, ethyl ester, 4-chloro-4-oxo-butanoic acid ethyl ester, beta carbethoxy propionyl chloride
ethyl 4-chloro-4-oxobutanoate
Specificatie
Ethyl succinyl chloride
14794-31-1
1.1575g/mL
84°C
94% min. (GC)
ClCOCH2CH2CO2C2H5
MFCD00000751
1.1575
IXZFDJXHLQQSGQ-UHFFFAOYSA-N
ethyl 4-chloro-4-oxobutanoate
84648
95%
95%
Colorless to Yellow
88.0°C to 90.0°C (11.0 mmHg)
Authentic
C6H9ClO3
1.4350 to 1.4390
02, 613
ethyl succinyl chloride, ethyl 3-chloroformyl propionate, ethyl 4-chloro-4-oxobutyrate, butanoic acid, 4-chloro-4-oxo-, ethyl ester, 3-carboethoxypropionyl chloride, ethoxycarbonylpropionyl chloride, 3-ethoxycarbonylpropionyl chloride, propionic acid, 3-chloroformyl-, ethyl ester, 4-chloro-4-oxo-butanoic acid ethyl ester, beta carbethoxy propionyl chloride
CCOC(=O)CCC(=O)Cl
164.59
164.59
Liquid
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsi
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 238-855-9
missing translation for 'tsca' : TSCA
Productidentificatie
  • Ethyl succinyl chloride
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.