Learn More
Ethyl acetate, puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur, Honeywell
63.13 - 4828.12
Chemische identificatiekenmerken
CAS 141-78-6
Moleculaire formule C4H8O2
Molecular Weight (g/mol) 88.106
MDL-nummer MFCD00009171
InChI Key XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synoniem ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
IUPAC Name ethyl acetate
SMILES CCOC(=O)C
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15663930
SDS Bekijk documenten
Honeywell Riedel-de Haën
33211-1L
1 L
63.13
15673930
SDS Bekijk documenten
Honeywell Riedel-de Haën
33211-2.5L
2.5 L
767.92
2.50 liter
15683930
SDS Bekijk documenten
Honeywell Riedel-de Haën
33211-25L
25 L
767.92
25 liter
15653930
SDS Bekijk documenten
Honeywell Riedel-de Haën
33211-180KG
180 kg
4828.12
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
141-78-6
88.106
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
8857
ethyl acetate
C4H8O2
MFCD00009171
ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
CHEBI:27750
CCOC(=O)C
Specificatie
Ethyl acetate
0.902g/mL at 25°C
−3°C (26.6°F)
C4H8O2
MFCD00009171
UN1173
ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
CCOC(=O)C
88.106
CHEBI:27750
≥99.5% (GC)
141-78-6
2.2 to 11.5%, 38°F
801°F
CH3COOC2H5
73 mmHg (20°C)
506104
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
ethyl acetate
8857
88.11g/mol
ACS/puriss. p.a.
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P210-P305 + P351 + P338-P370 + P378-P403 + P235
Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 205-500-4
Productidentificatie
  • Ethyl acetate
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
  • EUH066-Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P243-Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.