Learn More
Ethyl Acetate, HPLC Grade, J.T. Baker™
High purity solvents for use in analytical and preparative separations
191.00 - 345.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 141-78-6 |
---|---|
Moleculaire formule | C4H8O2 |
Molecular Weight (g/mol) | 88.106 |
InChI Key | XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester |
PubChem CID | 8857 |
ChEBI | CHEBI:27750 |
IUPAC Name | ethyl acetate |
SMILES | CCOC(=O)C |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
15496051
|
Avantor J.T.Baker
9282-02 |
1 L | Narrow Mouth Amber Glass Bottle |
191.00
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
15443224
|
Avantor J.T.Baker
9282-03 |
4 L | Narrow Mouth Amber Glass Bottle |
345.00
4 liter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
- For use in liquid chromatography (HPLC & UHPLC) & spectrophotometry; For laboratory, research, or manufacturing use
Chemische identificatiekenmerken
141-78-6 | |
88.106 | |
ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester | |
CHEBI:27750 | |
CCOC(=O)C |
C4H8O2 | |
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N | |
8857 | |
ethyl acetate |
Specificatie
Ethyl Acetate | |
−4.00°C (− 39.2°F) | |
C4H8O2 | |
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N | |
ethyl acetate | |
8857 | |
88.11 |
141-78-6 | |
1L = 0.90kg | |
ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester | |
CCOC(=O)C | |
88.106 | |
CHEBI:27750 | |
HPLC |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- Ethyl Acetate
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ontvlambare vloeistof Categorie 2
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P241-Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/ apparatuur gebruiken.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P405-Achter slot bewaren.
- P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar .