Learn More
Ethyl 2-cyclohexanoneacetate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
42.31 - 142.71
Chemische identificatiekenmerken
CAS 24731-17-7
Moleculaire formule C10H16O3
Molecular Weight (g/mol) 184.23
MDL-nummer MFCD00001638
InChI Key ZZWSNYNCRUZSPR-UHFFFAOYSA-N
Synoniem ethyl 2-2-oxocyclohexyl acetate, ethyl 2-cyclohexanoneacetate, ethyl 2-oxocyclohexaneacetate, ethyl 2-oxocyclohexyl acetate, ethyl 2-cyclohexanone acetate, ethyl-2-cyclohexanone acetate, ethyl 2-oxocyclohexylacetate, cyclohexaneacetic acid, 2-oxo-, ethyl ester, ethyl 2-oxo-cyclohexyl-acetate
PubChem CID 91229
IUPAC Name ethyl 2-(2-oxocyclohexyl)acetate
SMILES CCOC(=O)CC1CCCCC1=O
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10566684
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
118320050
5 g Glass bottle
42.31
5 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10744565
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
118320250
25 g Glass bottle
142.71
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
24731-17-7
184.23
ZZWSNYNCRUZSPR-UHFFFAOYSA-N
91229
CCOC(=O)CC1CCCCC1=O
C10H16O3
MFCD00001638
ethyl 2-2-oxocyclohexyl acetate, ethyl 2-cyclohexanoneacetate, ethyl 2-oxocyclohexaneacetate, ethyl 2-oxocyclohexyl acetate, ethyl 2-cyclohexanone acetate, ethyl-2-cyclohexanone acetate, ethyl 2-oxocyclohexylacetate, cyclohexaneacetic acid, 2-oxo-, ethyl ester, ethyl 2-oxo-cyclohexyl-acetate
ethyl 2-(2-oxocyclohexyl)acetate
Specificatie
Ethyl 2-cyclohexanoneacetate
Colorless to Yellow
>110°C
96% min. (GC)
(O=)C6H9CH2CO2C2H5
MFCD00001638
ethyl 2-2-oxocyclohexyl acetate, ethyl 2-cyclohexanoneacetate, ethyl 2-oxocyclohexaneacetate, ethyl 2-oxocyclohexyl acetate, ethyl 2-cyclohexanone acetate, ethyl-2-cyclohexanone acetate, ethyl 2-oxocyclohexylacetate, cyclohexaneacetic acid, 2-oxo-, ethyl ester, ethyl 2-oxo-cyclohexyl-acetate
CCOC(=O)CC1CCCCC1=O
184.23
184.23
Liquid
24731-17-7
1.0200g/mL
Authentic
C10H16O3
1.4570 to 1.4590 (20°C, 589nm)
1.02
ZZWSNYNCRUZSPR-UHFFFAOYSA-N
ethyl 2-(2-oxocyclohexyl)acetate
91229
97%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement:
Causes serious eye irritation.
Harmful if inhaled.
Harmful if swallowed.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 246-435-1
Productidentificatie
  • Ethyl 2-cyclohexanoneacetate
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H332-Schadelijk bij inademing.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.