Learn More
Ethyl 2-chloro-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
61.20 - 328.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7238-62-2
Moleculaire formule C7H8ClNO2S
Molecular Weight (g/mol) 205.656
InChI Key VUARUZUFHDNJSY-UHFFFAOYSA-N
Synoniem ethyl 2-chloro-4-methylthiazole-5-carboxylate, ethyl 2-chloro-4-methyl-5-thiazolecarboxylate, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-chloro-4-methyl-, ethyl ester, 2-chloro-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid ethyl ester, 5-thiazolecarboxylicacid, 2-chloro-4-methyl-, ethyl ester, 2-chloro-4-methyl-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 594903
IUPAC Name ethyl 2-chloro-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C(N=C(S1)Cl)C
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10127302
Bekijk documenten
Thermo Scientific Maybridge
MO07617CB
250 mg
61.20
250 mg
10516693
Bekijk documenten
Thermo Scientific Maybridge
MO07617DA
1 g
82.10
1 gram
10492674
Bekijk documenten
Thermo Scientific Maybridge
MO07617DE
5 g
328.00
5 gram
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7238-62-2
205.656
ethyl 2-chloro-4-methylthiazole-5-carboxylate, ethyl 2-chloro-4-methyl-5-thiazolecarboxylate, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-chloro-4-methyl-, ethyl ester, 2-chloro-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid ethyl ester, 5-thiazolecarboxylicacid, 2-chloro-4-methyl-, ethyl ester, 2-chloro-4-methyl-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester
ethyl 2-chloro-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
C7H8ClNO2S
VUARUZUFHDNJSY-UHFFFAOYSA-N
594903
CCOC(=O)C1=C(N=C(S1)Cl)C
Specificatie
Ethyl 2-chloro-4-methyl-1, 3-thiazole-5-carboxylate
97%
ethyl 2-chloro-4-methylthiazole-5-carboxylate, ethyl 2-chloro-4-methyl-5-thiazolecarboxylate, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-chloro-4-methyl-, ethyl ester, 2-chloro-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid ethyl ester, 5-thiazolecarboxylicacid, 2-chloro-4-methyl-, ethyl ester, 2-chloro-4-methyl-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester
CCOC(=O)C1=C(N=C(S1)Cl)C
205.656
205.66
7238-62-2
C7H8ClNO2S
VUARUZUFHDNJSY-UHFFFAOYSA-N
ethyl 2-chloro-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
594903
97%