Learn More
Ethanol, CHROMASOLV™, Honeywell Riedel-de Haën™
28.20 - 416.66
Chemische identificatiekenmerken
CAS 64-17-5
Moleculaire formule C2H6O
Molecular Weight (g/mol) 46.069
MDL-nummer MFCD00003568
InChI Key LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synoniem ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC Name ethanol
SMILES CCO
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15650600
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Chromasolv
02855-250ML
250 mL N/A N/A N/A
15630600
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Chromasolv
02855-1L
1 L N/A N/A N/A
15640600
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Chromasolv
02855-2.5L
2.5 L N/A N/A N/A
15660600
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Chromasolv
02855-4X2.5L
4 x 2.5 L
416.66
4 stuks
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
64-17-5
46.069
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
702
ethanol
C2H6O
MFCD00003568
ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
CHEBI:16236
CCO
Specificatie
Ethanol
0.789g/mL at 25°C
14°C (57.2°F)
Absolute Alcohol
CH3CH2OH
44.6mmHg (20°C)
1718733
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
ethanol
702
46.07g/mol
CHROMASOLV™
64-17-5
19% (60°F)
683°F
C2H6O
MFCD00003568
1170
ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
CCO
46.069
CHEBI:16236
≥99.8%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P210-P305 + P351 + P338-P370 + P378-P403 + P235
H225-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 200-578-6
missing translation for 'rtecsNumber' : KQ6300000
Productidentificatie
  • Ethanol
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.